Learn More
2-chloro-2-méthylpropane, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
500 ml, flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
| CAS | 507-20-0 |
| Point de fusion | -25°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 51°C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C4H9Cl |
| Numéro MDL | 816 |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de la formule | 92.57g/mol |
| Forme physique | Liquide |