Learn More
2-chloro-2-méthylbutane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469213 5 g 5g
11479213 25 g 25g
11489213 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469213 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11703.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 594-36-5 | C5H11Cl | 106.593 g/mol
2-Chloro-2-methylbutane is used as a solvent for the synthesis of other compounds and pentane. It is used in organic synthesis, Catalytic agent, Petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chloro-2-méthylbutane est utilisé comme solvant pour la synthèse d’autres composés et de pentane. Il est utilisé dans la synthèse organique comme agent catalytique et additif pétrochimique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’éther éthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts. Évitez les températures extrêmes et la lumière directe du soleil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-36-5
Formule moléculaire C5H11Cl
Poids moléculaire (g/mol) 106.593
Numéro MDL MFCD00000818
Clé InChI CRNIHJHMEQZAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-amyl chloride, butane, 2-chloro-2-methyl, 2-methyl-2-chlorobutane, tert-pentyl chloride, 1,1-dimethylpropyl chloride, tertiary pentyl chloride, t-pentyl chloride, acmc-209mdc, 2-chloro-2-methyl butane, 2-chloro-2-methyl-butane
CID PubChem 61143
Nom IUPAC 2-chloro-2-méthylbutane
SMILES CCC(C)(C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-2-methylbutane
Point de fusion -73°C
Densité 0.866
Point d’ébullition 85°C to 86°C
Point d’éclair −10°C (14°F)
Indice de réfraction 1.405
Quantité 5 g
Numéro UN UN1107
Beilstein 1696930
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ethyl ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 106.6
Pourcentage de pureté 95%