Learn More
2-Chloro-2-méthylbutane, TRC
Code produit 30362134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362134 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362134 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4556205ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-2-methylbutane
CAS 594-36-5
Formule moléculaire C5H11Cl
Quantité 5 mL
Synonyme 1,1-Dimethyl-chloropropane, 1,1-Dimethylpropyl Chloride, 2-Methyl-2-chlorobutane, NSC 7900, tert-Amyl Chloride, tert-Pentyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)(C)Cl
Nom IUPAC 2-chloro-2-méthylbutane
Poids moléculaire (g/mol) 106.59
Poids de la formule 106.0549