Learn More
2-chloro-2-méthylhexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489616 25 g 25g
11479616 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489616 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20183.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 4398-65-6 | C7H15Cl | 134.65 g/mol
2-Chloro-2-methylhexane is used to produce other chemicals. For example, it is used to produce (1, 1-Dimethyl-pentyl)-benzene. Also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chloro-2-méthylhexane est utilisé pour produire d’autres produits chimiques. Par exemple, il est utilisé pour produire le (1,1-diméthyl-pentyl)-benzène. Également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4398-65-6
Formule moléculaire C7H15Cl
Poids moléculaire (g/mol) 134.65
Numéro MDL MFCD00060779
Clé InChI KBOBQLJBYKKAPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexane, 2-chloro-2-methyl, acmc-1an7f, 2-chloro-2-methyl-hexane, 1,1-dimethylpentyl chloride, 1-chloro-1,1-dimethylpentane, 2-chloro-2-methylhexane 5g
CID PubChem 138224
Nom IUPAC 2-chloro-2-méthylhexane
SMILES CCCCC(C)(C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-2-methylhexane
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 134.65
Pourcentage de pureté 97%