Learn More
2-Chloro-2-méthylpropane, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-2-methylpropane |
| CAS | 507-20-0 |
| Formule moléculaire | C4 H9 Cl |
| Quantité | 100 mL |
| Synonyme | Propane, 2-chloro-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Chloro-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl chloride, 1-Chloro-1,1-dimethylethane, 2-Chloroisobutane, 2-Methyl-2-chloropropane, 2-Methyl-2-propyl chloride, Chlorotrimethylmethane, NSC 6527, tert-Butyl chloride, Trimethylchloromethane |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)Cl |
| Nom IUPAC | 2-chloro-2-méthylpropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 92.567 |
| Poids de la formule | 92.039 |