Learn More
2-Chloro-2-phénylacétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-2-phenylacetamide |
| CAS | 7462-76-2 |
| Formule moléculaire | C8 H8 Cl N O |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8ClNO/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H2,10,11) |
| SMILES | NC(=O)C(Cl)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-chloro-2-phénylacétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.608 |
| Poids de la formule | 169.029 |