Learn More
2-Chloro-3’,4’-dihydroxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495497 500 g 500g
11475497 25 g 25g
11485497 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23496.36
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-40-1 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone is used as a styptic adrenobazone, quasi adrenaline drug gasp spirit of intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chloro-3′,4′-dihydroxyacétophénone sert d’adrénobazone styptique, d’alcool de gasp de médicament quasi-adrénaline d’intermédiaires.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-40-1
Formule moléculaire C8H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.591
Numéro MDL MFCD00002200
Clé InChI LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl ethanone, 4-chloroacetyl catechol, 3,4-dihydroxyphenacyl chloride, ethanone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl, unii-fn6949l56q, 3',4'-dihydroxy-2-chloroacetophenone, chloromethyl 3,4-dihydroxyphenyl ketone, 2-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, .alpha.-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone
CID PubChem 66834
ChEBI CHEBI:51844
Nom IUPAC 2-chloro-1-(3,4-dihydroxyphényl)éthanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CCl)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
Point de fusion 172°C to 176°C
Quantité 500 g
Beilstein 2092660
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,methanol.
Poids de la formule 186.59
Pourcentage de pureté 97%