Learn More
2-Chloro-3,4-diméthoxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30354855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30354855 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30354855 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4276601G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
CAS 5417-17-4
Formule moléculaire C9H9ClO3
Quantité 1 g
Synonyme 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Chloroveratraldehyde, NSC 7375
Formule InChI InChI=1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
SMILES ClC1=C(C=O)C=CC(OC)=C1OC
Nom IUPAC 2-chloro-3,4-diméthoxybenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 200.62
Poids de la formule 200.02