Learn More
2-Chloro-3,4-dimethoxypyridine, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31030649
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31030649 100 mg
31027275 1 g
31016153 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31030649 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD00802296100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3,4-dimethoxypyridine
CAS 101664-59-9
Formule moléculaire C7H8ClNO2
Numéro MDL MFCD03265283
Quantité 100 mg
SMILES COC1=C(OC)C(Cl)=NC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 173.60
Pourcentage de pureté 98%