Learn More
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 201593-90-0 |
| Formule moléculaire | C8H4ClF6N |
| Numéro MDL | MFCD04038716 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | NC1=C(Cl)C(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 263.57 |
| Pourcentage de pureté | 98% |