Learn More
2-Chloro-3,5-bis(trifluorométhyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
2-Chloro-3,5-bis(trifluorométhyl)aniline est utilisé comme intermédiaire de colorant.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.595 g/mL |
| Indice de réfraction | 1.459 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Beilstein | 13730810 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 263.57 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Afficher plus |