Learn More
2-chloro-3,5-bis(trifluorométhyl)-benzénamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzenamine |
| CAS | 201593-90-0 |
| Formule moléculaire | C8 H4 Cl F6 N |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H4ClF6N/c9-6-4(8(13,14)15)1-3(2-5(6)16)7(10,11)12/h1-2H,16H2 |
| SMILES | Nc1cc(cc(c1Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2-chloro-3,5-bis(trifluorométhyl)aniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 263.567 |
| Poids de la formule | 262.994 |