Learn More
2-chloro-3,5-bis(trifluorométhyl)-benzénamine, TRC
Code produit 30338782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338782 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338782 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC0140405G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzenamine
CAS 201593-90-0
Formule moléculaire C8 H4 Cl F6 N
Quantité 5 g
Synonyme 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Formule InChI InChI=1S/C8H4ClF6N/c9-6-4(8(13,14)15)1-3(2-5(6)16)7(10,11)12/h1-2H,16H2
SMILES Nc1cc(cc(c1Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2-chloro-3,5-bis(trifluorométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 263.567
Poids de la formule 262.994