Learn More
2-chloro-3,5-dibromo-6-méthylpyridine, Thermo Scientific™
Code produit 10585080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10585080 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10585080 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00204DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chloro-3, 5-dibromo-6-methylpyridine
CAS 1000018-58-5
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H4Br2ClN
Numéro MDL MFCD09702430
Quantité 1 g
Synonyme 2-chloro-3,5-dibromo-6-methylpyridine, acmc-2097lo
Clé InChI AYZAQZJMQIXSLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(Cl)=C(Br)C=C1Br
Nom IUPAC 3,5-dibromo-2-chloro-6-méthylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 285.36
CID PubChem 26966711
Poids de la formule 285.37
Pourcentage de pureté 97%