Learn More
L’acide 2-chloro-3,5-dinitrobenzoïque 97 % (poids sec) peut contenir jusqu’à 5 % d’eau environ, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437617 100 g 100g
11399649 25 g 25g
11447617 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15675.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2497-91-8 | C7H3ClN2O6 | 246.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2497-91-8
Formule moléculaire C7H3ClN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 246.56
Numéro MDL MFCD00007070
Clé InChI ADTKEYLCJYYHHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-3,5-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-3,5-dinitro, 2-carboxy-4,6-dinitrochlorobenzene, 3,5-dinitro-2-chlorobenzoic acid, acmc-209uud, timtec-bb sbb003177, wln: wnr bg cvq enw, 4-09-00-01359 beilstein handbook reference, ksc495o8b, 2-chloro-3,5-dinitro-benzoicaci
CID PubChem 17247
Nom IUPAC 2-chloro-3,5-acide dinitrobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
Point de fusion 196°C to 201°C
Notes de pourcentage du dosage (poids sec), peut contenir jusqu’à ≈5 % d’eau
Quantité 100 g
Beilstein 2146480
Poids de la formule 246.56
Pourcentage de pureté 97%