Learn More
2-Chloro-3,5-dinitro-benzotrifluorure, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448247 25 g 25g
11438247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17617.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 392-95-0 | C7H2ClF3N2O4 | 270.55 g/mol
It is used to increase mutagenic activity in the glutathione transferase mutant (C36).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour accroître l’activité mutagène dans la mutation glutathion-transférase (C36).
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme, le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec. Stocker dans un congélateur sous 20˚C, en atmosphère inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 392-95-0
Formule moléculaire C7H2ClF3N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 270.55
Numéro MDL MFCD00007076
Clé InChI RLXKADBMLQPLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 2-chloro-1,5-dinitro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-chloro-1,5-dinitro-3-trifluoromethyl, 2-chloro-3,5-binitrotrifluorotoluene, pubchem4846, 2-chlor-1,5-dinitro-3-trifluormethyl benzol, ksc914e2d, labotest-bb lt00159813, labotest-bb lt03380099, 2-chloro-3,5-dinitro-benzotrifluoride
CID PubChem 67851
Nom IUPAC 2-chloro-1,5-dinitro-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
Point de fusion 61°C to 64°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2061156
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in Chloroform,Methanol.
Poids de la formule 270.55
Pourcentage de pureté ≥98%