Learn More
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11416716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416716 5 g 5g
11406716 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23866.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261762-39-4
Formule moléculaire C7H3ClF2O
Poids moléculaire (g/mol) 176.547
Numéro MDL MFCD01631443
Clé InChI KPYBGKSDBNMHTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2-chloro-3,6-difluoro, 2,5-difluoro-6-chlorobenzaldehyde, 6-chloro-2,5-difluoro-benzaldehyde, pubchem2618, zlchem 1271, acmc-1cfb6, intermediates-zcf02699, ksc495g2n, 2-chloro-3,6-difluoro-benzaldehyde, 2-chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
CID PubChem 2773509
Nom IUPAC 2-chloro-3,6-difluorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)C=O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Point de fusion 46°C to 48°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 176.55
Pourcentage de pureté 97%