Learn More
Chlorure de 2-chloro-3,6-difluorobenzoyl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11324935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11324935 1 g 1g
11334935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324935 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18169.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261762-42-9
Formule moléculaire C7H2Cl2F2O
Poids moléculaire (g/mol) 210.989
Numéro MDL MFCD01631442
Clé InChI CBFPZKKUVNEIFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-3,6-difluorobenzoylchloride, acmc-20ao08, 2-chloro-3,6,-difluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride,2-chloro-3,6-difluoro, 2-chloranyl-3,6-bis fluoranyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-chloro-3,6-difluoro-9ci
CID PubChem 2773536
Nom IUPAC Chlorure de 2-chloro-3,6-difluorobenzoyl
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)C(=O)Cl)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3,6-difluorobenzoyl chloride
Indice de réfraction 1.51
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 211
Pourcentage de pureté 97%