Learn More
2-chloro-3-cyanopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11482567
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize':
100g
1g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
11482567 25 g -
11462567 1 g 1g
11472567 5 g 5g
11349639 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11482567 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A14818.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6602-54-6 | C6H3ClN2 | 138.554 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6602-54-6
Formule moléculaire C6H3ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 138.554
Numéro MDL MFCD00014628
Clé InChI JAUPUQRPBNDMDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-3-cyanopyridine, 2-chloronicotinonitrile, 2-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-2-chloropyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro, 2-chloro-nicotinonitrile, 2-chloronicotinitrile, 2-chloro-3-cyano-pyridine, 2-chloro-3-cyanopyridine 2-chloronicotinonitrile, 2chloronicotinonitrile
CID PubChem 81079
Nom IUPAC 2-chloropyridine-3-carbonitrile
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C#N
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3-cyanopyridine
Point de fusion 105°C to 109°C
Point d’ébullition 112°C (1 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 115772
Poids de la formule 138.56
Pourcentage de pureté 98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.