Learn More
2-Chloro-3-cyanopyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-3-cyanopyridine |
| CAS | 6602-54-6 |
| Formule moléculaire | C6 H3 Cl N2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, Nicotinonitrile, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloronicotinonitrile, 3-Cyano-2-chloropyridine, NSC 73287 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H |
| SMILES | Clc1ncccc1C#N |
| Nom IUPAC | 2-chloropyridine-3-carbonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.55 |
| Poids de la formule | 137.9985 |