Learn More
2-Acide chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15452039
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15452039 1 g 1g
15459116 250 mg 250mg
15462039 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15452039 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64734.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 860296-24-8 | C6H3ClFNO2 | 175.543 g/mol
It is an important intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un important intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 860296-24-8
Formule moléculaire C6H3ClFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.543
Numéro MDL MFCD13185819
Clé InChI JHFKXHUKNYFWJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-5-fluoropicolinic acid, 2-chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylicacid, 2-chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid, 6-chloro-5-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 2-chloro-3-fluoro-6-carboxypyridine, 2-chloro-3-fluoro-6-pyridinecarboxylic acid
CID PubChem 11412672
Nom IUPAC Acide 6-chloro-5-fluoropyridine-2carboxylique
SMILES C1=CC(=NC(=C1F)Cl)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 10063182
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 175.54
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide