Learn More
2-Acide chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is an important intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il s’agit d’un important intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 10063182 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 175.54 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |