Learn More
2-Chloro-3-fluoropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374416 5 g 5g
11364416 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374416 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20022.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17282-04-1 | C5H3ClFN | 131.534 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17282-04-1
Formule moléculaire C5H3ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 131.534
Numéro MDL MFCD03095302
Clé InChI SVAZIMBLBHOVIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-3-fluoro, 2-chloro-3-fluoro-pyridine, pubchem2532, acmc-1cc0d, ksc174s3h, 2-chloro-3-fluoropyridine, 2-chloro-3-fluoropyridine 1g
CID PubChem 2782791
Nom IUPAC 2-chloro-3-fluoropyridine
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3-fluoropyridine
Densité 1.325
Point d’ébullition 62°C to 64°C (23 mmHg)
Point d’éclair 72°C (161°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.5095
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1363435
Poids de la formule 131.54
Pourcentage de pureté 97%