Learn More
2-chloro-3-fluoropyridine, 97 %, Acros Organics
Code produit 11976421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11976421 25 g 25g
11966421 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11976421 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442080250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 17282-04-1
Formule moléculaire C5H3ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 131.54
Clé InChI SVAZIMBLBHOVIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-3-fluoro, 2-chloro-3-fluoro-pyridine, pubchem2532, acmc-1cc0d, ksc174s3h, 2-chloro-3-fluoropyridine, 2-chloro-3-fluoropyridine 1g
CID PubChem 2782791
Nom IUPAC 2-chloro-3-fluoropyridine
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3-fluoropyridine
Densité 1.3230g/mL
Point d’ébullition 80°C (80.0 mmHg)
Point d’éclair 63°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.323
Poids de la formule 131.54
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-3-fluoropyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.