Learn More
Acide 2-chloro-3-méthoxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15595996 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15595996 1 g 1g
15506006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15595996 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459900010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33234-36-5 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33234-36-5
Formule moléculaire C8H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.59
Numéro MDL MFCD07784399
Clé InChI VIUDWLLKFANPLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2-chloro-3-methoxy, acmc-20a6cl, 2-chloro-m-anisic acid, 2-chloro-3-methoxybenzoicacid, 2-chloro-3-methoxybenzoic acid
CID PubChem 16218063
Nom IUPAC Acide2-chloro-3-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Point de fusion 161.0°C to 165.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.6
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.