Learn More
2-Chloro-3-méthylaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-3-methylaniline |
| CAS | 29027-17-6 |
| Formule moléculaire | C7 H8 Cl N |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(N)c1Cl |
| Nom IUPAC | 2-chloro-3-méthyl-aniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 141.6 |
| Poids de la formule | 141.0345 |