Learn More
Acide 2-chloro-3-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398086 5 g 5g
11388086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398086 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14954.06
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3970-35-2 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3970-35-2
Formule moléculaire C7H4ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 201.562
Numéro MDL MFCD00007069
Clé InChI JRQDVRIQJJPHEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-3-nitro-benzoic acid, 2-chloro-3-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-carboxynitrobenzene, nitrochlorbenzoesaure, pubchem2100, acmc-1ctvl, 2-chloro-3-nitrobenzic acid, 2-chloro-3-nitrobezoic acid
CID PubChem 19870
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Point de fusion 182°C to 186°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 645427
Poids de la formule 201.57
Pourcentage de pureté 98%