Learn More
Acide 2-chloro-3-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30358144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30358144 5 g -
30352584 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30358144 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3740755G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3970-35-2
Formule moléculaire C7 H4 Cl N O4
Poids moléculaire (g/mol) 201.56
Synonyme 2-Chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-Chloro-3-carboxynitrobenzene, NSC 92742
Nom IUPAC 2-chloro-3-acide nitrobenzoïque
SMILES OC(=O)c1cccc(c1Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3-nitrobenzoic Acid
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Poids de la formule 200.9829