Learn More
2-Chloro-3-nitropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474783 100 g 100g
11454783 5 g 5g
11464783 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474783 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12161.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5470-18-8 | C5H3ClN2O2 | 158.541 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5470-18-8
Formule moléculaire C5H3ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.541
Numéro MDL MFCD00006232
Clé InChI UUOLETYDNTVQDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2-chloro-3-nitro, 3-nitro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-nitro-pyridine, 2-chloro-3-nitro pyridine, 2-chlor-3-nitropyridin, zlchem 303, pubchem1229, 2-chloro-nitropyridine, 2-chloro-3nitropyridine, 2-chloro3-nitropyridine
CID PubChem 79613
Nom IUPAC 2-chloro-3-nitropyridine
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3-nitropyridine
Point de fusion 99°C to 103°C
Point d’éclair 185°C (365°F)
Quantité 100 g
Beilstein 124482
Poids de la formule 158.54
Pourcentage de pureté 99%