Learn More
2-chloro-3-nitrothiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10487042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10487042 1 g Flacon en verre ambré 1g
10183274 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10487042 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM05335DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 5330-98-3
Formule moléculaire C4H2ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 163.58
Numéro MDL MFCD00052159
Clé InChI OFPRGOSJWUNETN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene,2-chloro-3-nitro, thiophene, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-thiophene, pubchem5466
CID PubChem 220186
Nom IUPAC 2-chloro-3-nitrothiophène
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(Cl)SC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chloro-3-nitrothiophene
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 163.58
Pourcentage de pureté 97%