Learn More
2-Chloro-3-pyridineméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459988 5 g 5g
15449988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63341.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 42330-59-6 | Molecular Formula: C6H6ClNO | Molecular Weight: 143.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42330-59-6
Formule moléculaire C6H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 143.57
Numéro MDL MFCD01935961
Clé InChI HMPDWSBKPCOQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloropyridin-3-yl methanol, 2-chloro-3-pyridinyl methanol, 2-chloro-3-pyridinylmethanol, 2-chloro-3-pyridinemethanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridin-3-yl-methanol, 3-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-3-hydroxymethylpyridine
CID PubChem 2763647
Nom IUPAC (2-chloropyridine-3-yl)méthanol
SMILES OCC1=CC=CN=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3-pyridinemethanol
Point de fusion 61°C to 65°C (decomposition)
Point d’ébullition 112°C (0.2 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1525378
Poids de la formule 143.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide