Learn More
2-chloro-3-(trifluorométhyl)quinoxaline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470000 1 g 1g
11480000 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470000 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50549.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 254732-51-9 | C9H4ClF3N2 | 232.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 254732-51-9
Formule moléculaire C9H4ClF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 232.59
Numéro MDL MFCD00243891
Clé InChI DSMMAQWRRJQVTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-3-trifluoromethyl quinoxaline, quinoxaline, 2-chloro-3-trifluoromethyl, chlorotrifluoromethylquinoxaline, 3-chloro-2-trifluoromethyl quinoxaline
CID PubChem 736421
Nom IUPAC 2-chloro-3-(trifluorométhyl)quinoxaline
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Quantité 1 g
Poids de la formule 232.59
Pourcentage de pureté 96%