Learn More
2-chloro-4-(2-furyl)pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10749395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10749395 5 g Flacon en verre ambré 5g
10396844 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10749395 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07908DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 124959-28-0
Formule moléculaire C8H5ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 180.59
Numéro MDL MFCD09065030
Clé InChI BLFCXYJTVFTNRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-2-furyl pyrimidine, 2-chloro-4-furan-2-yl pyrimidine, 2-2-chloropyrimidin-4-yl furan, pyrimidine,2-chloro-4-2-furanyl, 2-chloro-4-furan-2-yl-pyrimidine, acmc-20mr9m, 2-chloro-4-2-furanyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-2-furanyl
CID PubChem 14745027
Nom IUPAC 2-chloro-4-(furan-2-yl)pyrimidine
SMILES ClC1=NC=CC(=N1)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-(2-furyl)pyrimidine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 180.59
Pourcentage de pureté 97%