Learn More
Acide 2-chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl) benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15432046
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15432046
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55340.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2000187-73-3
Formule moléculaire C11H13BClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 269.488
Numéro MDL MFCD22125139
Clé InChI OQKJPQSIYRSBBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-4-morpholinylcarbonyl benzeneboronic acid, 2-chloro-4-4-morpholinylcarbonyl phenylboronic acid, 2-chloro-4-morpholine-4-carbonyl phenylboronic acid
CID PubChem 73996122
Nom IUPAC Acide [2-chloro-4-(morpholine-4-carbonyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)N2CCOCC2)Cl)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 269.49
Pourcentage de pureté 97%