Learn More
2-chloro-4,5-diméthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331357 5 g 5g
11321357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11331357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01627.06
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1124-04-5 | Molecular Formula: C8H9ClO | Molecular Weight: 156.609 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1124-04-5
Formule moléculaire C8H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 156.609
Numéro MDL MFCD00002173
Clé InChI PSOJLBXHRBFLLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme banol phenol, phenol, 2-chloro-4,5-dimethyl, 2-chloro-4,5-xylenol, 6-chloro-3,4-xylenol, 3,4-dimethyl-6-chlorophenol, 3,4-xylenol, 6-chloro, acmc-20anzv, 3, 6-chloro, dsstox_cid_21404, dsstox_rid_79715
CID PubChem 70754
Nom IUPAC 2-chloro-4,5-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4,5-dimethylphenol
Point de fusion 70°C to 72°C
Quantité 5 g
Beilstein 2042057
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 98%