Learn More
2-Chloro-4,6-bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15457825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457825 250 mg 250mg
11385145 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457825 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31532.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916420-48-9
Formule moléculaire C9H3ClF6O
Poids moléculaire (g/mol) 276.562
Numéro MDL MFCD09025366
Clé InChI FFSCXVIOXOGOIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4,6-bis trifluoromethyl benzaldehyde
CID PubChem 46737534
Nom IUPAC 2-chloro-4,6-bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)C=O)Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Indice de réfraction 1.4415
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 276.56
Pourcentage de pureté 97%