Learn More
2-Chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine |
| CAS | 3140-73-6 |
| Formule moléculaire | C5H6ClN3O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4,6-Dimethoxy-2-chloro-s-triazine, 2,4-Dimethoxy-6-chloro-1,3,5-triazine, NSC 46520 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3 |
| SMILES | COc1nc(Cl)nc(OC)n1 |
| Nom IUPAC | 2-chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175.57 |
| Poids de la formule | 175.0149 |