Learn More
2-chloro-4,6-diméthylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11976551 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11976551 25 g
11966551 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11976551 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442550250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4472-44-0 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4472-44-0
Formule moléculaire C6H7ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 142.59
Clé InChI RZVPFDOTMFYQHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl, 2-chloro-4,6-dimethyl-pyrimidine, pubchem6904, acmc-1adw7, 5-23-05-00401 beilstein handbook reference, ksc495i5r, 2-chlor-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-dimethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl-1,3-diazine, 2-chloro-4,6-dimethylpyrimidine
CID PubChem 20550
Nom IUPAC 2-chloro-4,6-diméthylpyrimidine
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4, 6-dimethylpyrimidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 36°C to 38°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 210°C to 212°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 142.59
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre, poudre cristalline ou solide à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.