Learn More
2-Chloro-4,6-dinitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415817 100 g 100g
11425817 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24379.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3531-19-9 | Molecular Formula: C6H4ClN3O4 | Molecular Weight: 217.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3531-19-9
Formule moléculaire C6H4ClN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 217.57
Numéro MDL MFCD00007147
Clé InChI LHRIICYSGQGXSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-2,4-dinitroaniline, 2-chloro-4,6-dinitrophenyl amine, benzenamine, 2-chloro-4,6-dinitro, ccris 3112, aniline, 6-chloro-2,4-dinitro, 6-chloro-2,4-dinitrophenylamine, acmc-209ig0, 2,4-dinitro-6-chloroaniline, 3-12-00-01718 beilstein handbook reference, aronis23887
CID PubChem 19052
Nom IUPAC 2-chloro-4,6-dinitroaniline
SMILES NC1=C(Cl)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4,6-dinitroaniline
Point de fusion 153°C to 155°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 217.57
Pourcentage de pureté 97%