Learn More
2-chloro-4,6-diphényl-1,3,5-triazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495967 1 g 1g
15405977 5 g 5g
15415977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15495967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33175.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3842-55-5 | C15H10ClN3 | 267.716 g/mol
A rational synthesis of kyaphenine (2:4:6-triphenyl-1:3:5-triazine) has been effected by reaction of 2-chloro-4:6-diphenyl-1:3:5-triazine with phenylmagnesium bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une synthèse rationnelle de la cyaphénine (2:4:6-triphényl-1:3:5 -triazine) a été effectuée par réaction de 2-chloro-4:6-diphényl-1:35-triazine avec bromure de phénylmagnésium.
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3842-55-5
Formule moléculaire C15H10ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 267.716
Numéro MDL MFCD05738885
Clé InChI DDGPPAMADXTGTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, diphenyl chloro-s-triazine, 4,6-diphenyl-2-chloro-s-triazine, acmc-1ctho, 2-chloro4,6-diphenyl-s-triazine, s-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 1,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 2,6-diphenyl-4-chloro-1,3,5-triazine, 1,3,5-riazine, 2-hloro-4,6-iphenyl, 1,3,5-triazine,2-chloro-4,6-diphenyl
CID PubChem 19698
Nom IUPAC 2-chloro-4,6-diphényl-1,3,5-triazine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NC(=N2)Cl)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Point de fusion 138°C to 140°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in toluene.
Poids de la formule 267.72
Pourcentage de pureté 97%