Learn More
2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30942575
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30942575 100 g
30933760 500 g
30930680 5 g
30936109 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30942575 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11762100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline
CAS 23680-84-4
Formule moléculaire C10H10ClN3O2
Numéro MDL MFCD00051734
Quantité 100 g
SMILES NC1=C2C=C(OC)C(OC)=CC2=NC(Cl)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 239.66
Pourcentage de pureté 98%