Learn More
2-Chloro-4-bromo-5-fluorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471339
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15471339 5 g 5g
15481339 250 mg 250mg
15461339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471339 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64238.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1214386-29-4 | C7H3BrClFO | 237.452 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1214386-29-4
Formule moléculaire C7H3BrClFO
Poids moléculaire (g/mol) 237.452
Numéro MDL MFCD13185877
Clé InChI XPEGZWLIWARWAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-bromo-5-fluorobenzaldehyde
CID PubChem 70680695
Nom IUPAC 4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzaldéhyde
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Br)Cl)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-bromo-5-fluorobenzaldehyde
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 237.45
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre