Learn More
Acide 2-chloro-4-[(diméthylcarbamoyl)amino]benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorotoluron-benzoic Acid |
| CAS | 59587-01-8 |
| Formule moléculaire | C10 H11 Cl N2 O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Chlorotoluron-benzoic Acid, 2-Chloro-4-[[(dimethylamino)carbonyl]amino]benzoic acid (ACI), 2-Chloro-4-[(dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid, CGA 15140, N-(3-Chloro-4-carboxyphenyl)-N',N'-dimethylurea, Benzoic acid','2-chloro-4-[[(dimethylamino)carbonyl]amino]- (9CI','ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H11ClN2O3/c1-13(2)10(16)12-6-3-4-7(9(14)15)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,16)(H,14,15) |
| SMILES | CN(C)C(=O)Nc1ccc(C(=O)O)c(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | acide 2-chloro-4-(diméthylcarbamoylamino)benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.6589 |
| Poids de la formule | 242.0458 |