Learn More
2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10271003
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10271003 50 g Flacon en verre ambré 50g
10307214 100 g Flacon en verre ambré 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10271003 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00223EE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 101335-11-9
Formule moléculaire C6H3ClFI
Poids moléculaire (g/mol) 256.44
Numéro MDL MFCD00051774
Clé InChI POTCKVPDYXEGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-fluoroiodobenzene, 1-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo-benzene, pubchem3434, acmc-1bu0g, ksc494m4h, 4-fluoro-2-chloro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzol
CID PubChem 2736559
Nom IUPAC 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzène
SMILES FC1=CC=C(I)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzene
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 50 g
Poids de la formule 256.44
Pourcentage de pureté 97%