Learn More
Acide 2-chloro-4-fluoro-5-[1-méthyl-5-(trifluorométhyl)-1H-pyrazol-3-yl]benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-4-fluoro-5-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]benzoic Acid |
| CAS | 177489-17-7 |
| Formule moléculaire | C12H7ClF4N2O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H7ClF4N2O2/c1-19-10(12(15,16)17)4-9(18-19)6-2-5(11(20)21)7(13)3-8(6)14/h2-4H,1H3,(H,20,21) |
| SMILES | Cn1nc(cc1C(F)(F)F)c2cc(C(=O)O)c(Cl)cc2F |
| Nom IUPAC | acide 2-chloro-4-fluoro-5-[1-méthyl-5-(trifluorométhyl)pyrazol-3-yl]benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 322.64 |
| Poids de la formule | 322.0132 |