Learn More
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459838 5 g 5g
15449838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459838 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63244.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 112108-73-3 | Molecular Formula: C7H5ClFNO2 | Molecular Weight: 189.57 g/mol
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as Ceritinib intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluène, est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé comme intermédiaire de Ceritinib.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112108-73-3
Formule moléculaire C7H5ClFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.57
Numéro MDL MFCD11110549
Clé InChI YXVJHZWHPLOEAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitro-benzene, benzene, 1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitro, acmc-2099cn, ksc682i1p, 2-chloro-4fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloranyl-5-fluoranyl-2-methyl-4-nitro-benzene
CID PubChem 10103979
Nom IUPAC 1-chloro-5-fluoro-2-méthyl-4-nitrobenzène
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 189.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre