Learn More
2-Chloro-4’-fluoroacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-methyl-2-(4-methylthio)phenyl-4-(4-fluoro)phenylimidazole which was synthesized by condensing N-methyl-4-(methylthio)benzamidine with 2-chloro-4?-fluoroacetophenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1-méthyl-2-(4-méthylthio)phényl-4-(4-fluoro)phénylimidazole synthétisé par condensation de la N-méthyl-4-(méthylthio)benzamidine avec la 2-chloro-4′-fluoroacétophénone.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone |
| Point de fusion | 46°C to 50°C |
| Point d’ébullition | 247°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 637860 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 172.59 |
| Pourcentage de pureté | 99% |