Learn More
2-chloro-4’-fluoroacétophénone, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10794651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10794651 25 g Flacon en verre 25g
10266060 100 g Flacon en verre 100g
10548873 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10794651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158170250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 456-04-2
Formule moléculaire C8H6ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 172.59
Numéro MDL MFCD00011652
Clé InChI UJZWJOQRSMOFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl ethanone, p-fluorophenacyl chloride, 4-fluorophenacyl chloride, alpha-chloro-4-fluoroacetophenone, 4-chloroacetyl-1-fluorobenzene, alpha-chloro-p-fluoroacetophenone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl, 2'-chloro-4-fluoroacetophenone
CID PubChem 120248
Nom IUPAC 2-chloro-1-(4-fluorophényl)éthanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 47°C to 50°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4COCH2Cl
Quantité 25 g
Poids de la formule 172.59
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Copeaux ou lamelles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.