Learn More
Acide 2-chloro-4-fluorobenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476500
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11476500 25 g 25g
11456500 1 g 1g
11466500 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476500 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27591.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 313545-72-1 | C6H5BClFO2 | 174.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 313545-72-1
Formule moléculaire C6H5BClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 174.36
Numéro MDL MFCD02684295
Clé InChI XOFNMNLYGPKKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl boronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl-boronic acid, 2-chloro-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl, pubchem5050, acmc-209hlz, 2-chloro-4-trifluoromethylphenylboronicacid, ksc222e3l, ablock ab-12-5093
CID PubChem 17750229
Nom IUPAC Acide(2-chloro-4-fluorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid
Quantité 25 g
Poids de la formule 174.37
Pourcentage de pureté 98%