Learn More
Acide 2-chloro-4-fluorophénylacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Chloro-4-fluorophenylacetic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 2-chloro-4-fluorophénylacétique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-4-fluorophenylacetic acid |
| Point de fusion | 102°C to 105°C |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-chloro-4-fluorophenylacetic acid, 2-2-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 2-2-chloro-4-fluoro-phenyl acetic acid, rarechem al bo 0843, timtec-bb sbb003675, labotest-bb lt00441150, benzeneacetic acid,2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 2-chloro-4-fluoro |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 188.59 |
| Pourcentage de pureté | 97% |